Learn More
Vatalanib dihydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491167
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16491167 50 mg -
16415706 100 mg -
16404928 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16491167 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY12018
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Vatalanib dihydrochloride (PTK787 dihydrochloride) is an inhibitor of VEGFR2/KDR with IC50 of 37 nM.
Vatalanib dihydrochloride (PTK787 dihydrochloride) is an inhibitor of VEGFR2/KDR with IC50 of 37 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vatalanib dihydrochloride
Physikalische Form Solid
CAS 212141-51-0
Farbe Light Nude
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H17Cl3N4
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Synonym PTK787 dihydrochloride CGP-797870 dihydrochloride ZK-222584 dihydrochloride
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (119.12 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣H2O : 50 mg/mL (119.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)NC2=NN=C(C3=C2C=CC=C3)CC4=CC=NC=C4.[H]Cl.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 419.73
Formelmasse 419.73
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research