Learn More
KNF™ Tragbarer digitaler Vakuumregler VC 900
Beschreibung
Wenn eine Feinsteuerung des Vakuums erforderlich ist, muss dieser Regler zwischen der Vakuumpumpe und dem Gerät eingebaut werden, auf das das Vakuum angewendet wird, und ermöglicht dieser Regler dem Benutzer die Feinabstimmung des Vakuumniveaus.
- Anwenderfreundlich
- Ideal zur Ergänzung in ein integriertes Vakuumsystem oder eine vorhandene Vakuumpumpe ohne Feinsteuerungsfunktionen.
- Separate Steuereinheit mit Drucksensoren und zweistufigem Regelventil
- Kann unabhängig von der Bedieneinheit platziert werden
- Chemische Beständigkeit
- Separate Steuereinheit mit Drucksensoren und zweistufigem Steuerventil, kann unabhängig von der Bedieneinheit angebracht werden
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Kunststoff |
| Typ | Tragbarer Vakuumregler |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Jede beliebige Vakuumpumpe |
| Enthält | Netzkabel, Kabellänge 150 cm |
| Betriebstemperatur (metrisch) | 10 °C bis 40 °C |
| Breite (metrisch) | 181 mm |
| Höhe (metrisch) | 67 mm |
| Tiefe (metrisch) | 101 mm |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 2.6 lbs. |
| Gewicht (metrisch) | 1,18 kg |
| Mehr anzeigen |