Learn More
MedChemExpress Vedolizumab
Artikelnummer. 16442288
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16442288 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16442288 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYP9911
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Vedolizumab is a humanized IgG1 monoclonal antibody that targets the α4β7 integrin for the treatment of ulcerative colitis and Crohn's disease.
Spezifikation
Antigen Integrin
Menge 5 mg
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis.
Produkttyp Inhibitory Antibodies
Versandbedingung Shipping with dry ice
CAS 943609-66-3
Reinheits- oder Qualitätsgrad 99.64%