Learn More
Invitrogen™ VEGF-A Rat ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ ERVEGFA
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
Beinhaltet: Vorbeschichtete Platte(n), Standard, Nachweisantikörper, HRP-Konjugat, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen.
Beschreibung
The Rat Vascular Endothelial cell Growth Factor A (Rt VEGF-A) ELISA quantitates Rt VEGF-A in rat serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Rt VEGF-A. Principle of the method The Rat VEGF-A solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Beim vaskulären endothelialen Wachstumsfaktor VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) handelt es sich um ein 45 kDa homodimeres, Disulfid-verknüpftes Glykoprotein, das an der Angiogenese beteiligt ist und somit die Progression und Metastasierung von Tumoren fördert. VEGF hat eine Vielzahl von Auswirkungen auf vaskuläres Endothel, einschließlich der Fähigkeit, die Endothelzellviabilität, Mitogenese, Chemotaxis und vaskuläre Permeabilität zu fördern. Die VEGF-Familie umfasst derzeit VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D, VEGF-E und PICF. VEGF und sein Rezeptorsystem haben sich als die fundamentalen Regulatoren bei der Zellsignalisierung der Angiogenese erwiesen. Die meisten Tumore haben einen absoluten Bedarf an Angiogenese, und VEGF wurde als das stärkste angiogene Zytokin bezeichnet, das mit diesem Prozess verbunden ist. 5Bisher wurden verschiedene Isoformen des VEGF beschrieben. Diese Isoformen werden als Ergebnis eines alternativen Spleißens aus einem einzelnen VEGF-Gen erzeugt. Diese verschiedenen Isoformen binden nachweislich an zwei Tyrosin-Kinase-Rezeptoren flt-1 (VEGFR-1) und FLK-1/KDR (VEGFR-2), die fast ausschließlich auf Endothelzellen exprimiert werden. VEGF und seine hochaffinitätsbindenden Rezeptoren, die Tyrosinkinasen FLK1 und FLT1, werden für die Entwicklung embryonaler Vaskulaturen als wichtig gehalten. Studien haben gezeigt, dass eine wechselweise gespleißte Form von FLT1 ein lösliches Protein produziert, das sFLT1 genannt wird, das den vaskulären endothelialen Wachstumsfaktor mit hoher Affinität bindet und eine hemmende Rolle bei der Angiogenese spielt. Erhöhte VEGF-Konzentrationen sind mit dem POEMS-Syndrom (Polyneuropathie, Organomegalie, Endokrinopathie, monoklonale Gammopathie, Hautveränderungen) verbunden, auch bekannt als Crow-Fukase-Syndrom, das mehrere Organe im Körper betrifft.Spezifikation
Gehäuse P16612 | |
2 pg/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
83785 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer (Wash Buffer), Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Test-Kit | |
Onkologie | |
2 bis 8 °C | |
Ratte | |
4 Std 45 Min |
0.82 bis 200 pg/ml | |
2 bis 200 pg/ml | |
Biotin | |
Chemokin und Rezeptoren | |
Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen: CINC-2, CINC-3, CNTF, Fraktalkin, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-4, IL-6, IL-10, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin, Lix, MCP-1, MIP-3 alpha, Beta-NGF, TIMP-1, TNF-alpha aus Ratten. | |
Ratte | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
VEGF-A,VEGF164,VPF,Vegf | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl | |
VEGF-A, VEGF164, VPF, Vegf | |
1 Std 20 Min |