Learn More
Mouse VEGF-B186 Antibody, R&D Systems™
Rat Monoclonal Antibody
558.30 €
Spezifikation
Antigen VEGF-B
Klon 124112
Verdünnung Western Blot 1 ug/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18182451
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
R&D Systems
MAB767
500 μg
558.30 €
500 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
VEGF-B Monoclonal specifically detects VEGF-B in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
VEGF-B
Western Blot 1 ug/mL
Monoclonal
Purified
RUO
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
vascular endothelial growth factor B, VEGFB, VEGF-B, VEGF-related factor, VRFVEGFL
Vegfa
IgG2b
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
124112
Western Blot
Unconjugated
Rat
Mouse
P49766.2
7423
E. coli-derived recombinant mouse VEGF-B 186 Pro22-Ala207 Accession # P49766.2
Primary
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Detects mouse VEGF-B 186 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, no cross-reactivity with recombinant human (rh) VEGF 165 rhVEGF-B 186 recombinant mouse (rm) VEGF-B 167 rhVEGF-C, rmVEGF-D, rhCTGF, rhPlGF, or rhLDGF is observed.