missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MedChemExpress VEGF165 Protein, Human (P.pastoris)
Click to view available options
Menge:
10 μg
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Stored at -20°C. After reconstitution, it is stable at 4°C for 1 week or -20°C for longer. It is recommended to freeze aliquots at -20°C or -80°C for extended storage. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-immunoregulation |
| Menge | 10 μg |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Molekulargewicht | Approximately 38.2 kDa |
| Synonym | rHuVEGF165∣ VPF∣ Folliculostellate cell-derived growth factor∣ Glioma-derived endothelial cell mitogen |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur