missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Veliparib, MedChemExpress

Artikelnummer. 16466047
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16466047 5 mg
16450926 200 mg
16443328 10 mg
16414576 100 mg
16409866 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16466047 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY10129

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Veliparib (ABT-888) is a potent PARP inhibitor, inhibiting PARP1 and PARP2 with Kis of 5.2 and 2.9 nM, respectively.

Veliparib (ABT-888) is a potent PARP inhibitor, inhibiting PARP1 and PARP2 with Kis of 5.2 and 2.9 nM, respectively.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Veliparib
Physikalische Form Solid
CAS 912444-00-9
Farbe Off-White
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C13H16N4O
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Synonym ABT-888
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 29 mg/mL (118.71 mM)
SMILES O=C(C1=C2NC([C@@]3(NCCC3)C)=NC2=CC=C1)N
Molekulargewicht (g/mol) 244.29
Formelmasse 244.29
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.