Learn More
Velneperit, MedChemExpress
Beschreibung
Velneperit (S-2367) is a novel neuropeptide Y (NPY) Y5 receptor antagonist.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Velneperit |
| CAS | 342577-38-2 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C17H24F3N3O3S |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | S2367 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 30 mg/mL (73.63 mM) |
| SMILES | FC(F)(F)C1=CN=C(NC([C@H]2CC[C@H](NS(=O)(C(C)(C)C)=O)CC2)=O)C=C1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 407.45 |
| Mehr anzeigen |