missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Velneperit, MedChemExpress

Artikelnummer. 16496058
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16496058 10 mg 10 Milligramm
16482197 50 mg -
16458667 5 mg -
16416466 100 mg 100 Milligramm
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16496058

Marke: Medchem Express HY14423

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Velneperit (S-2367) is a novel neuropeptide Y (NPY) Y5 receptor antagonist.

Velneperit (S-2367) is a novel neuropeptide Y (NPY) Y5 receptor antagonist.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Velneperit
CAS 342577-38-2
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H24F3N3O3S
Menge 10 mg
Synonym S2367
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 30 mg/mL (73.63 mM)
SMILES FC(F)(F)C1=CN=C(NC([C@H]2CC[C@H](NS(=O)(C(C)(C)C)=O)CC2)=O)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 407.45
Formelmasse 407.45
Reinheit (%) 99.5%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.