Learn More
Velsecorat, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497177
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16497177 5 mg -
16495336 100 mg 100 Milligramm
16454458 10 mg 10 Milligramm
16433096 25 mg -
16400777 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16497177 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY111453
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress AZD7594 is a potent selective nonsteroidal glucocorticoid receptor modulator, with an IC50 of 0.9 nM.
AZD7594 is a potent selective nonsteroidal glucocorticoid receptor modulator, with an IC50 of 0.9 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Velsecorat
CAS 1196509-60-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C32H32F2N4O6
Menge 5 mg
Synonym AZD7594 AZ13189620
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 83.3 mg/mL (137.32 mM)
SMILES O=C(N[C@H]1COCC1)C2=CC=CC(N3N=CC4=C3C=CC(O[C@H](C5=CC=C(OCCO6)C6=C5)[C@@H](NC(C(F)(F)C)=O)C)=C4)=C2
Molekulargewicht (g/mol) 606.62
Formelmasse 606.62
Reinheit (%) 99.6%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation