Learn More
Venlafaxine hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16468408
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16468408 10 mg -
16444297 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16468408 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0196A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Venlafaxine hydrochloride (Wy 45030 hydrochloride) is an orally active, potent serotonin (5-HT)/norepinephrine (NE) reuptake dual inhibitor. Venlafaxine is an antidepressant.
Venlafaxine hydrochloride (Wy 45030 hydrochloride) is an orally active, potent serotonin (5-HT)/norepinephrine (NE) reuptake dual inhibitor. Venlafaxine is an antidepressant.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Venlafaxine hydrochloride
CAS 99300-78-4
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H28ClNO2
Menge 10 mg
Synonym Wy 45030 hydrochloride
Löslichkeitsinformationen H2O : ≥ 100 mg/mL (318.61 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (159.31 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1(C(C2=CC=C(OC)C=C2)CN(C)C)CCCCC1.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 313.86
Formelmasse 313.86
Reinheit (%) 99.86%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation