Learn More
Emma Safety Footwear Venus XD S3 Sicherheitsschuhe
Venus ist ein flacher, leicht an- und ausziehbarer Schuh. Die glatten, leicht zu reinigenden Konturen bieten zusätzliche Hygienevorteile gegenüber Schnürschuhen. Perfekt für den schnellen Wechsel von Bürobereichen zu Werkshallen oder für einen Gang zu verschiedenen Einrichtungen.
Marke: Emma Safety Footwear MM79456648
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.88800kg
Beschreibung
- S2-Sicherheitsschuh für nasse Arbeitsbedingungen
- Material aus Vollleder
- GripForce™ Easy-Twist
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver für trockenere, frischere Füße
- Sanitized
Spezifikation
Venus XD S3 | |
Leder | |
48 |