Learn More
(±)-Verapamilhydrochlorid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11425502 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11425502 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11425502 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219554501
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wirkt als Kalziumkanalmodulator, Adrenozeptorantagonist, Antiarrhythmikum, Herzdepressivum und Koronargefäßerweiterer. (±)-Verapamilhydrochlorid, MP Biomedicals ist einα 1-Antagonist und Kalziumkanalblocker, der durch Hemmung wirkt
Wirkt, indem es die Kanäle verstopft und bei höheren Dosen den Eintritt von Kalzium sowohl in die glatten Muskelzellen der Arteriolenwände als auch in die Herzmuskelzellen begrenzt.
  • Blockiert L-Typ-Ca2+-Kanäle in glatter Muskulatur und Herzmuskulatur
  • Induziert in vitro Apoptose von primären und metastasierten menschlichen Kolonadenokarzinomzellen.
  • Wirkstoff zur Aufhebung von Arzneimittelresistenzen, der auf Pgp wirkt, z. B. die renale tubuläre Elimination von Digoxin verringert
  • Erhöht die basale ATPase-Aktivität von Pgp
  • Substrat von Cyp3A4 und CYP2C6
Spezifikation
CAS 152-11-4
Schmelzpunkt 140 °C bis 150 °C (Literatur)
Summenformel C27H39ClN2O4
Menge 1 g
Synonym verapamil hydrochloride, verapamil hcl, manidon, calcan hydrochloride, cardibeltin, cardiabeltin, cardioprotect, veroptinstada, calaptin, caveril
Löslichkeitsinformationen Löslich in Wasser (7g/100mL); sparsam löslich in Chloroform; löslich in Ethanol (26 mg/ml), Isopropanol, Aceton, Ethylacetat; frei löslich in Methanol (>100 mg/ml), DMF (>100 mg/ml); praktisch unlöslich in Ether.
InChI-Schlüssel DOQPXTMNIUCOSY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)C(CCCN(C)CCC1=CC(=C(C=C1)OC)OC)(C#N)C2=CC(=C(C=C2)OC)OC.Cl
IUPAC-Name 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethylmethylamino]-2-propan-2-ylpentannitril;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 491.069
PubChem CID 62969
Formelmasse 491.1
Physikalische Form Pulver