Learn More
Gilson™ VERITY 4220 Dual Syringe Pump
Artikelnummer. 16616165 Alle ansehen Gilson Produkte
Change view
Click to view available options
Max. Temperatur (metrisch):
40 °C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Max. Temperatur (metrisch) unitSize
16616165 40 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16616165 Lieferant Gilson™ Lieferanten-Nr. 31130003
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die VERITY™ Syringe Pumps sorgen für schnelle und zuverlässige wiederholte Flüssigkeitstransfers mit kleinen und großen Volumina bei der HPLC, SPE sowie sonstigen allgemeinen Methoden zur Handhabung von Flüssigkeiten. Diese Pumpen sind mit vielen VERITY Systemen kompatibel und als Modelle mit Einzelspritze, mit Doppelspritze sowie mit Doppelspritze und T-Stück erhältlich. Für einige Modelle ist zudem ein Drucksensor erhältlich.
  • Die passende Pumpe für Ihre Anforderungen
  • Die VERITY 4000-Series Syringe Pumps sind ideal für alle VERITY GX-Series Liquid Handlers und den 223 Sample Changer.
  • VERITY 4060 und 4260 Syringe Pumps sind zur Verwendung mit VERITY ASPEC™ SPE Systems vorgesehen und ermöglichen die Automatisierung der Flüssigkeitshandhabung sowie von Flüssigkeitsextraktionen mittels Überdruckelution.
  • In Kombination mit einem ASPEC System ermöglichen die VERITY 4060 Single Syringe Pump und die VERITY 4260 Dual Syringe Pump die Automatisierung von Verfahren zur Handhabung von Flüssigkeiten sowie von Festphasenextraktionen (SPEs) mittels Überdruckelution.
Spezifikation
Spannung 100/240 V
Typ Doppelspritzenpumpe
Gewicht (metrisch) 7,1 kg
Abmessungen (L x B x H) außen 22,6 x 17,1 x 26,9 cm
Max. Temperatur (metrisch) 40 °C
Min. Temperatur (metrisch) 5 °C