Learn More
3M™ Baugruppen für Versaflo™ Hauben- und Kopfabdeckungen der S-Serie
Die Innenhülle kann unter das Hemd oder den Overall gesteckt werden, wodurch Luft über den Körper geführt wird und für zusätzlichen Tragekomfort sorgt. Das 3M Versaflo Haubenset der S-Serie wird in Universalgröße geliefert.
Marke: 3M™ 7100079874
157.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22912" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.84600kg
Beschreibung
Aus gebräuchlichen, kostengünstigen Materialien, mit textilem innerem Kragen. Diese Mehrweghaube ist eine äußerst kostengünstige Lösung für Umgebungen mit hohen Entsorgungsraten: Bei Verschleiß wird nur das verunreinigte Gewebe ausgetauscht, während die Kopfhalterung und die Luftzuführung weiter verwendet werden können. Ein weiteres Plus ist die Einstellbarkeit des Luftstroms von außen, sodass der Träger die Luftverteilung ganz nach seinen persönlichen Komfortbedürfnissen regeln kann.
- Haube mit wiederverwendbarer Aufhängung für die Abdeckung von Kopf, Gesicht, Hals und Schultern
- Bietet Augen- und Gesichtsschutz nach EN166 gegen Flüssigkeitsspritzer und geringe Energieeinwirkung (Gütegrad F) – dieselbe Klassifizierung für Stoßfestigkeit wie Schutzbrillen!
- Der von außen einstellbare Luftstrom kann an die Anforderungen des Trägers angepasst werden
- Äußerst kostengünstig für Umgebungen mit hoher Entsorgungsrate
- Universell einsetzbarer, kostengünstiger Stoff, mit Strickkragen
- Einfache Entsorgung – Komponenten können getrennt werden
- Austauschbare Überhauben
Spezifikation
Grau | |
Atemschutzmaske mit luftbetriebener Versaflo Chemikalienschutzhaube | |
3M Atemgeräte mit und ohne Stromversorgung | |
S-855E. |
Mehrschichtige Barriere-Filmextrusion, laminiert auf Polypropylen-Spinnvlies | |
Standard | |
Kopfgurtsystem und S-805E Ersatz-Stoffhaube | |
Je 1 |