Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Versapor™ Acryl-Copolymer 800 Membran-Scheibenfilter
Die Scheibenfilter sind nützlich für die Vorfiltration von partikelbeladenen Proben, Serumfiltration und Prüfung der Wirkstoff-Freisetzung.
147.00 € - 219.00 €
Spezifikation
Material (Membran) | Versapor (Acryl-Copolymer auf Vlieslage) |
---|---|
Porengröße | 0,8 μm |
Sterilität | Unsteril |
Dicke (metrisch) | 94 μm |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Membran | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Membran | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17174561
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66400 |
25 mm |
147.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17184561
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66401 |
47 mm |
219.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Schützt Geräte vor Partikelansammlungen
- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
Spezifikation
Versapor (Acryl-Copolymer auf Vlieslage) | |
0,8 μm | |
Unsteril | |
94 μm |