Learn More
Saint-Gobain Verschlusskappe aus Versilic™-Silikon
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
50.5 mm
56 mm
Packungsgröße:
2 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA-konformer Kontakt mit Lebensmitteln/BFR |
| Höhe (metrisch) | 45 mm |
| Menge | 2/Packung |
| Temperaturbereich (metrisch) | –60 bis 200 °C |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Diameter (Metric) Bottom | 56 mm |
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 65 mm |
| Material | Silikon |
| Produkttyp | Silicone Versilic™ Kappe |