Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ Versilon™ C-544-A IB
C-544-A IB Multipurpose Abrasion Resistant Tubing is flexible and designed for demanding applications requiring a tight bend radius where other tubes have collapsed and failed.
984.00 € - 1472.40 €
Spezifikation
Produkttyp | Tubing |
---|---|
Autoklavierbar | Not Autoclavable |
Material | Polyurethane |
Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 49.2 in. |
Gesamtlänge (metrisch) | 15 m |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Maximaler Druck | Dicke (metrisch) | Flexibility | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Maximaler Druck | Dicke (metrisch) | Flexibility | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
17953571
|
Saint Gobain Life Sciences™
AZY02046 |
22.3 mm | 175 psi | 3.18 mm | 3 in. bend radius |
984.00 €
30 Meter |
Verfügbar ab: 11-10-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
17943481
|
Saint Gobain Life Sciences™
AZY02064 |
34.9 mm | 120 psi | 4.8 mm | 13 mm bend radius |
1472.40 €
30 Meter |
Verfügbar ab: 11-10-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
Beschreibung
- Flexible, reinforced tubing specially formulated from tough ether-based polyurethane resins
- Retains much of its unique flexibility even at temperatures as low as -73°C (-100°F)
- When exposed to abrasive conditions, Versilon™ C-544-A IB tubing frequently outperforms traditional rubber, plastic and metal materials
- Very high abrasion and tear resistance
- Tough braid reinforcement for elevated working pressures
- High resistance to oils, greases, and fuels
- Applications include: food and cosmetic processing, abrasive and viscous slurry transfer, lubrication and degreaser dispensing, pellet and powder transfer, pneumatic sensory devices, instrumentation control lines, coolant recovery systems
Spezifikation
Tubing | |
Polyurethane | |
15 m | |
-58°F | |
1 Tube | |
Sterile | |
85 (Shore A) | |
180°F |
Not Autoclavable | |
49.2 in. | |
Applications Requiring Abrasion Resistance | |
-73°C | |
350 lbf/in. | |
Clear | |
29.9 in. Hg (at 73°F) | |
82°C |