Learn More
STEMCELL Technologies Verteporfin
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Beschreibung
- Verteporfin is a benzoporphyrin derivative that inhibits autophagosome formation by directly targeting and modifying p62, a scaffold protein that targets polyubiquitinated proteins for degradation (Donohue et al.) Verteporfin also disrupts YAP-TEAD interactions by enhancing trypsin cleavage of YAP (EC50 = 100 nM; Brodowska et al.; Liu-Chittenden et al.)
- Inhibits the growth, proliferation, and viability of human retinoblastoma cells (Brodowska et al.)
- Inhibits self-renewal in cancer stem cells with high YAP1 and ALDH1 levels (Song et al.)
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 129497-78-5 |
| Synonym | BPD-MA; CL 318,952 |
| Menge | 1 mg |
| Summenformel | C41H42N4O8 |
| Reinheit | ≥ 95 % |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.