Learn More
Proteintech Viability/Cytotoxicity Assay Kit for Animal Live & Dead Cells (Calcein AM, EthD-1 Method)
Alle ansehen Proteintech ProdukteBeschreibung
- Die beiden Sonden im Kit ermitteln die Zellviabilität durch Messen der Aktivität intrazellulärer Esterase und der Integrität der Plasmamembran.
- Dieses Kit kann mit Fluoreszenzmikroskopen, Durchflusszytometern, Mikrotiterplatten-Lesegeräten und anderen Fluoreszenzdetektionssystemen genutzt werden.
- Dieses Kit eignet sich für die meisten eukaryotischen Proben von Säugetieren, jedoch nicht für Pilze und Hefen.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Durchflusszytometrie |
| Emission | 617 nm, 517 nm |
| Menge | 300 Tests |