missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Fläschchen-Kits
Bewahren Sie Materialien in Glasfläschchen mit Schraubhals und Verschlüssen auf. Die Fläschchen-Kits mit Bördelrand N 11 enthalten eine Auswahl an Fläschchengrößen, -formen und Verschlussarten.
Marke: Macherey-Nagel™ 702222
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Hochmoderne Mikrofläschchen in unterschiedlichen Ausführungen (für kleine Probenvolumen)
- Geeignet für die Verarbeitung in Autosamplern ohne Adapter
- Lieferbar aus Glas, Kunststoff und als Fläschchen aus Kunststoff mit Glaseinsatz
- Bördelverschlüsse aus Aluminium und magnetische Bördelverschlüsse N 11
- Große Auswahl an Septummaterialien
- Ökonomische Ausführung: REF 70256
- Empfohlen für CTC-PAL-Geräte: REF 702879
- Kleine Auswahl einzelner Septen N 11
Spezifikation
Silber | |
Glas, Glass, Rubber, TEF | |
Natural rubber / Butyl red-orange / TEF colorless | |
11 mm | |
Bördelverschluss |
Transparent | |
1.5 ml | |
100 | |
Aluminium |