Learn More
Fläschchen mit Schnappverschluss
Artikelnummer. 11762058 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Packungsgröße:
190 Stück
Artikelnummer. 11762058
Marke: Wheaton Science Products 105010
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Das Fläschchen besteht aus Klarglas. Der 22 mm-Polyethylen-Schnappverschluss ist separat erhältlich.
  • Klar für Sichtbarkeit
  • Hergestellt aus transparentem Glas
  • Die Kappe ist separat erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 23 mm
Material Borosilikatglas
Volumen (metrisch) 10 ml
Verschlussmaterial Polyethylen
Verschlusstyp Schnappverschluss/Klemme
Verschlussgröße 22 mm
Höhe (metrisch) 47 mm