Learn More
Lonza™ ViaLight™ Plus Zellproliferation und Zytotoxizität BioAssay Kit, 1000 Tests
Artikelnummer. 11600261
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1000 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11600261 1000 Tests 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11600261 Lieferant Lonza™ Lieferanten-Nr. LT07121
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für die schnelle Messung der Anzahl lebensfähiger mikrobieller Zellen.
  • Robust – stabiles Biolumineszenz-Signal (Halbwertszeit > 5 Stunden) ermöglicht die manuelle oder Batch-Verarbeitung.Im Gegensatz zu MTT- oder Alamar Blue-Assays sind ViaLight™ Bioassays nicht anfällig für Störungen aufgrund von Veränderungen des Kulturzustands.
  • Flexibel – der dynamische Bereich über 5 Dekaden und die hervorragende Leistung mit sowohl adhärenten als auch Suspensionskulturen ermöglichen Ihnen, das Experiment gemäß Ihren Erfordernissen zu entwerfen.
  • Praktisch – geben Sie einfach zwei Reagenzien direkt zu Ihrer Kultur hinzu und messen Sie.Kein Waschen der Zellen oder Entfernen des Mediums erforderlich.
  • Empfindlich – Nachweis von gerade einmal 10 Zellen ermöglicht eine niedrigere Aussaatdichte und mehr Assays.
  • Schnell – Ergebnisse einer 96-Well-Platte können in nur 10 Minuten verarbeitet und analysiert werden.
  • Verwendet ATP-Biolumineszenz und ist schnell, empfindlich und hochreproduzierbar.
  • Entwickelt für beispiellose Geschwindigkeit und Empfindlichkeit bei Zytotoxizitäts- und Zellproliferationsstudien.
  • Der ViaLight™ Assay umfasst einen Biolumineszenz-Nachweis von zellulärem ATP als Maß für die Lebensfähigkeit.
  • Die Messung von ATP ist die genaueste, wirksamste und direkteste Methode zur Bestimmung der Anzahl lebender Zellen in der Kultur.Der ViaLight™ Plus BioAssay wurde entwickelt, um über einen längeren Zeitraum hinweg hohe, stabile Lumineszenz-Signale zu liefern und ermöglicht so eine größere Flexibilität bei der Versuchsanordnung.
  • Der einfache, zweistufige, nicht radioaktive Assay ist für Anwendungen mit hohem Durchsatz sowohl im 96-Well- als auch im 384-Well Format skalierbar.
  • Der Assay kann auf einer Vielzahl von Luminometern ausgeführt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Ausreichend für 1.000 Tests/10 Platten
Nachweisverfahren ATP-Biolumineszenz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zellproliferation, Zytotoxizität
Enthält 2 x LT27-212 ATP Monitoring-Reagenz plus, lyophilisiert, 2 x LT27-079 Assay-Puffer, 50-ml-Flaschen, 1 x LT27-076 Zelllyse-Reagenz, 50-ml-Flasche
Menge 1000 Tests