Learn More
Vilanterol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16472167
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16472167 50 mg 50 Milligramm
16466028 10 mg 10 Milligramm
16438637 5 mg 5 Milligramm
16406446 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16472167 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY14300
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Vilanterol (GW642444) is a long-acting β2-adrenoceptor (β2-AR) agonist with 24 h activity. The pEC50s for β2-AR,β1-AR and β3-AR is 10.37±0.05, 6.98±0.03 and 7.36±0.03, respectively.
Vilanterol (GW642444) is a long-acting β2-adrenoceptor (β2-AR) agonist with 24 h activity. The pEC50s for β2-AR,β1-AR and β3-AR is 10.37±0.05, 6.98±0.03 and 7.36±0.03, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vilanterol
CAS 503068-34-6
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H33Cl2NO5
Menge 50 mg
Synonym GW642444
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (205.58 mM)
SMILES OC1=CC=C([C@@H](O)CNCCCCCCOCCOCC2=C(Cl)C=CC=C2Cl)C=C1CO
Molekulargewicht (g/mol) 486.43
Formelmasse 486.43
Reinheit (%) 96.66%
Güte Research
Physikalische Form Oil
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation