Learn More
Villin Mouse, Clone: VIL1/1325, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 7429-MSM2-P1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15901068
  • 510.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 06-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Villin
Cytoplasmic and Cell Surface
VIL1/1325
Unconjugated
NP_009058
Mouse
93kDa
Protein A/G Purified
RUO
7429
IgG1 κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
VIL1
Recombinant human Villin fragment of 133 amino acid residues (aa179-311)
A549, HepG2 and HCT116 cells. Colon or Rectum.
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.