Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vinblastine Sulfate, 98%
Artikelnummer. 15425799
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15425799 50 mg 50 Milligramm
15415799 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15425799 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J63598.MF
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Anticancer agent; microtubule disrupter; Induces apoptosis | CAS: 143-67-9 | C46H60N4O13S, C46H60N4O13S | 909.06 g/mol
Anticancer agent; microtubule disrupter; Induces apoptosis.Vinblastine sulfate is therapeutically used as an antineoplastic. It is also used in the treatment of Hodgkin disease, choriocarcinoma, acute and chronic leukemias.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 143-67-9
Summenformel C46H60N4O13S
Synonym Vincaleukblastine sulfate
Spezifikation
Menge 50 mg
Beschreibung Weiß
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anticancer agent; microtubule disrupter; Induces apoptosis
Formelmasse 909.06g/mol
Schmelzpunkt 267°C
Löslichkeit Soluble in water or DMSO
Produkttyp Signaltransduktionsreagenz
Form Pulver
Assay 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vinblastine sulfate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Vinblastine sulfate