Learn More
Vinblastine sulfate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488507
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16488507 5 mg 5 Milligramm
16456326 100 mg 100 Milligramm
16432007 50 mg 50 Milligramm
16425858 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16488507 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13780
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Vinblastine sulfate is a cytotoxic alkaloid used against various cancer types. Vinblastine sulfate inhibits the formation of microtubule and suppresses nAChR with an IC50 of 8.9 μM.
Vinblastine sulfate is a cytotoxic alkaloid used against various cancer types. Vinblastine sulfate inhibits the formation of microtubule and suppresses nAChR with an IC50 of 8.9 μM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vinblastine sulfate
CAS 143-67-9
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C46H60N4O13S
Menge 5 mg
Synonym Vincaleukoblastine sulfate salt
Löslichkeitsinformationen H2O : 50 mg/mL (55.00 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 44 mg/mL (48.40 mM)
SMILES [H][C@@]12C[C@@](C3=C(OC)C=C(N([C@]4([H])[C@@]56[C@]7([H])[C@](C=CCN7CC6)(CC)[C@@H](OC(C)=O)[C@@]4(C(OC)=O)O)C)C5=C3)(C(OC)=O)C(NC8=C9C=CC=C8)=C9CC[N@](C2)C[C@](O)(CC)C1.OS(=O)(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 909.05
Formelmasse 909.05
Reinheit (%) 98.86%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death