Learn More
Vinylchloracetat, 99 %, stab. mit 4-Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045108
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
2549-51-1
C4H5ClO2
120.532
MFCD00045275
XJELOQYISYPGDX-UHFFFAOYSA-N
vinyl chloroacetate, acetic acid, chloro-, ethenyl ester, acetic acid, 2-chloro-, ethenyl ester, acetic acid, chloro-, vinyl ester, chloroacetic acid vinyl ester, vinyl chloroacetate polymer, vinyl monochloroacetate, chloroacetic acid vinyl, acetic acid, chloro-, vinyl ester, polymers, acmc-1clv7
82156
Ethenyl-2-chloracetat
C=COC(=O)CCl
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
2549-51-1
C4H5ClO2
120.532
MFCD00045275
XJELOQYISYPGDX-UHFFFAOYSA-N
vinyl chloroacetate, acetic acid, chloro-, ethenyl ester, acetic acid, 2-chloro-, ethenyl ester, acetic acid, chloro-, vinyl ester, chloroacetic acid vinyl ester, vinyl chloroacetate polymer, vinyl monochloroacetate, chloroacetic acid vinyl, acetic acid, chloro-, vinyl ester, polymers, acmc-1clv7
82156
Ethenyl-2-chloracetat
C=COC(=O)CCl
Vinyl chloroacetate was used to study the effect of the electron-withdrawing groups on the ligand in a series of bis(acetylacetonate)cobalt(II) derivatives. It is used for the enzyme-catalyzed, regioselective acylation of carbohydrates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Vinylchloracetat wurde verwendet, um die Wirkung der elektronenziehenden Gruppen auf den Liganden in einer Reihe von Bis(acetylacetonat)kobalt(II)-Derivaten zu untersuchen. Wird für die enzymkatalysierte, regioselektive Acylierung von Kohlenhydraten verwendet.
Löslichkeit
Schwer mischbar mit Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Vinyl chloroacetate
Namenshinweis stabilized with 4-methoxyphenol
Dichte 1.19
Siedepunkt 136°C
Flammpunkt 51°C (123°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.4435
Menge 10 g
UN-Nummer UN2589
Beilstein 1741679
Löslichkeitsinformationen Difficult to mix in water.
Formelmasse 120.54
Reinheit (%) 99%