Learn More
Vinyltrimethoxysilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11474667
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2768-02-7
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2768-02-7
Trimethoxyvinylsilane is used as a chemical intermediate in the production of other fine chemicals or as a monomer in the production of vinyl functional silicone polymers. The use of Trimethoxyvinylsilane in coatings is intended to improve bonding or adhesion between organic polymers and mineral surfaces, such as pigments, fillers, and glass or metal substrates. It is used in water-based decorative coating products. It is also used as a as cross-linking agent and adhesion promoter in commercially-available silicone sealant product.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trimethoxyvinylsilan wird als chemisches Zwischenprodukt bei der Herstellung anderer Feinchemikalien oder als Monomer bei der Herstellung von vinylfunktionalen Silikonpolymeren verwendet. Die Verwendung von Trimethoxyvinylsilan in Beschichtungen dient der Verbesserung der Bindung oder Adhäsion zwischen organischen Polymeren und mineralischen Oberflächen wie Pigmenten, Füllstoffen und Glas- oder Metallsubstraten. Es wird in dekorativen Beschichtungsprodukten auf Wasserbasis verwendet. Es wird auch als Vernetzungsmittel und Haftvermittler in handelsüblichen Silikondichtmitteln eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich, 9.4 g/l bei 20 °C.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt 122°C to 124°C
Chemischer Name oder Material Vinyltrimethoxysilane
Schmelzpunkt <-40°C
Menge 500 g
Summenformel C24H48O4Sn
Strukturformel CH2=CHSi(OCH3)3
MDL-Nummer MFCD00015261
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1099136
Flammpunkt 23°C (73°F)
Synonym dibutyltin bis 2-ethylhexanoate, dibutyltin di 2-ethylhexoate, stannane, dibutylbis 2-ethyl-1-oxohexyl oxy, di-n-butyltin di-2-ethylhexanoate, di-n-butyltin bis 2-ethylhexanoate, dibutyltin di-2-ethylhexanoate, dibutyltin di 2-ethylhexanoate, dibutylbis 2-ethyl-1-oxohexyl oxy stannane, tin, dibutyl-, di 2-ethylhexoate, dibutyltin di-2-ethylhexoate
InChI-Schlüssel GPDWNEFHGANACG-UHFFFAOYNA-L
SMILES CCCCC(CC)C(=O)O[Sn](CCCC)(CCCC)OC(=O)C(CC)CCCC
IUPAC-Name dibutyl[(2-ethylhexanoyl)oxy]stannyl 2-ethylhexanoate
Molekulargewicht (g/mol) 519.35
Formelmasse 148.24
Reinheit (%) 98%
Geruch Fruit-like
Brechungsindex 1.392
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.97
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.