Learn More
Vinyltrimethylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367725
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11367725 250 g 250 Gramm
11347725 10 g 10 Gramm
11357725 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11367725 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L02498.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 754-05-2 | C5H12Si | 100.236 g/mol
Vinyltrimethylsilane is used in semiconductor processing. It is involved in the Preparation of silyl-ethers by Rh(I) catalysis. Further, it is used in the preparation of trimethylsilylethyl sulfoxides which in the presence of fluoride ion generate sulfenate nucleophiles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Vinyltrimethylsilan wird in der Halbleiterverarbeitung verwendet. Es wird zur Herstellung von Silylethern durch Rh(I)-Katalyse eingesetzt. Desweiteren wird es bei der Herstellung von Trimethylsilylethylsulfoxiden verwendet, die in Gegenwart von Fluoridionen Sulfenatnukleophile erzeugen.
Löslichkeit
Mischbar mit Tetrahydrofuran, Diethylether, Benzol und Dichlormethan.
Hinweise
Kühl lagern. Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Laugen (Basen).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 754-05-2
Summenformel C5H12Si
Molekulargewicht (g/mol) 100.236
MDL-Nummer MFCD00008606
InChI-Schlüssel GCSJLQSCSDMKTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinyltrimethylsilane, trimethyl vinyl silane, trimethylvinylsilane, silane, ethenyltrimethyl, trimethylsilyl ethylene, vinyl trimethylsilane, silane, trimethylvinyl, vinyltrimethysilane, trimethylsilyl ethene, ethenyl-trimethylsilane
PubChem CID 79102
IUPAC-Name Ethenyl(trimethyl)silan
SMILES C[Si](C)(C)C=C
Spezifikation
Siedepunkt 54°C to 56°C
Chemischer Name oder Material Vinyltrimethylsilane
Schmelzpunkt -132°C
Menge 250 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 956572
Flammpunkt −24°C (−11°F)
Löslichkeitsinformationen Miscible with tetrahydrofuran,diethyl ether,benzene and dichloromethane.
Formelmasse 100.24
Reinheit (%) 97%
Geruch mild
Brechungsindex 1.391
Dichte 0.69