Learn More
Vinyltrimethylsilan, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7046969
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11343886
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L16989.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 754-05-2 | C5H12Si | 100.236 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 754-05-2
Summenformel C5H12Si
Molekulargewicht (g/mol) 100.236
MDL-Nummer MFCD00008606
InChI-Schlüssel GCSJLQSCSDMKTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinyltrimethylsilane, trimethyl vinyl silane, trimethylvinylsilane, silane, ethenyltrimethyl, trimethylsilyl ethylene, vinyl trimethylsilane, silane, trimethylvinyl, vinyltrimethysilane, trimethylsilyl ethene, ethenyl-trimethylsilane
PubChem CID 79102
IUPAC-Name Ethenyl(trimethyl)silan
SMILES C[Si](C)(C)C=C
Spezifikation
Siedepunkt 54°C to 56°C
Chemischer Name oder Material Vinyltrimethylsilane
Schmelzpunkt -132°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 956572
Flammpunkt −24°C (−11°F)
Formelmasse 100.24
Reinheit (%) ≥98%
Geruch Mild