missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vipivotide tetraxetan Linker, MedChemExpress

Artikelnummer. 16427836
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
250 mg
Artikelnummer. Menge
16427836 100 mg
16499865 250 mg
16413977 50 mg
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16427836

Marke: Medchem Express HY43869

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Vipivotide tetraxetan Linker (PSMA-617 Linker) is a nonclaevable peptide linker for synthesis of Vipivotide tetraxetan (PSMA-617).

Vipivotide tetraxetan Linker (PSMA-617 Linker) is a nonclaevable peptide linker for synthesis of Vipivotide tetraxetan (PSMA-617).

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Vipivotide tetraxetan Linker
CAS 1703768-74-4
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C33H45N5O9
Menge 100 mg
Synonym PSMA-617 Linker
Löslichkeitsinformationen DMSO : 270 mg/mL (411.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)[C@H](CCCCNC([C@H](CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1)NC([C@H]3CC[C@H](CN)CC3)=O)=O)NC(N[C@H](C(O)=O)CCC(O)=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 655.74
Formelmasse 655.74
Reinheit (%) 99.29%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.