Learn More
Vipivotide tetraxetan Linker, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499865
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16499865 250 mg
16427836 100 mg
16413977 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16499865 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY43869
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
MedChemExpress Vipivotide tetraxetan Linker (PSMA-617 Linker) is a nonclaevable peptide linker for synthesis of Vipivotide tetraxetan (PSMA-617).
Vipivotide tetraxetan Linker (PSMA-617 Linker) is a nonclaevable peptide linker for synthesis of Vipivotide tetraxetan (PSMA-617).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vipivotide tetraxetan Linker
CAS 1703768-74-4
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C33H45N5O9
Menge 250 mg
Synonym PSMA-617 Linker
Löslichkeitsinformationen DMSO : 270 mg/mL (411.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)[C@H](CCCCNC([C@H](CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1)NC([C@H]3CC[C@H](CN)CC3)=O)=O)NC(N[C@H](C(O)=O)CCC(O)=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 655.74
Formelmasse 655.74
Reinheit (%) 99.29%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death