Learn More
Vipivotide tetraxetan, MedChemExpress
Artikelnummer. 16494878
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16494878 10 mg -
16453276 25 mg 25 Milligramm
16431137 50 mg 50 Milligramm
16407637 5 mg -
4 options
Artikelnummer. 16494878
Marke: Medchem Express HY117410
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Vipivotide tetraxetan (PSMA-617) is a high potent prostate-specific membrane antigen (PSMA) inhibitor, with a Ki of 0.37 nM.
Vipivotide tetraxetan (PSMA-617) is a high potent prostate-specific membrane antigen (PSMA) inhibitor, with a Ki of 0.37 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vipivotide tetraxetan
Physikalische Form Solid
CAS 1702967-37-0
Farbe White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C49H71N9O16
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Synonym PSMA-617
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (119.95 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)[C@H](CCCCNC([C@H](CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1)NC([C@H]3CC[C@H](CNC(CN4CCN(CC(O)=O)CCN(CC(O)=O)CCN(CC(O)=O)CC4)=O)CC3)=O)=O)NC(N[C@H](C(O)=O)CCC(O)=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 1042.14
Formelmasse 1042.14
Reinheit (%) 98.78%
Güte Research