Learn More
Gibco™ Viral-Plex™ Complexation Buffer
Artikelnummer. 17301899
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17301899 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17301899 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. A4983901
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Ein chemisch definierter, protein- und phenolrotfreier Puffer für die Komplexierung von Plasmid-DNA mit Transfektionsreagenz für Standard-Transfektionsanwendungen.
Gibco Viral-Plex Complexation Buffer is a ready-to-use AAV production buffer and complexation reagent for gene therapy, formulated to efficiently complex plasmid DNA with lipid-based transfection reagents for viral vector manufacturing. This chemically defined, serum- and protein-free buffer provides an optimal environment for forming stable DNA/lipid complexes, enabling efficient transient transfection of Viral Production Cells 2.0 (VPC2.0). As a key component of the AAV-MAX Production System, Viral-Plex Complexation Buffer streamlines the triple-transfection workflow for high-titer AAV production.
  • Gibco Viral-Plex Komplexierungspuffer ist ein chemisch definierter, proteinfreier, phenolrotfreier Puffer
  • Zur Plasmid-DNA-Komplexbildung mit Transfektionsreagenz für Standardtransfektionsanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zelllinie HEK293
Inhalt und Lagerung 100 ml Flasche, bei 2 bis 8°C lichtgeschützt lagern. Nicht einfrieren.
Kulturtyp Suspensions-Zellkultur
Beschreibung Serum-frei, frei von Stoffen tierischen Ursprungs, chemisch definiert, Protein-frei, Phenolrot-frei
Zelltyp Etablierte Zelllinien
Format Flasche
Probentyp Plasmid-DNA
Transfection Technique Lipid-basierte Transfektion
Expressionssystem Säugetiere
Zur Verwendung mit (Geräte) AAV-MAX System
Zur Verwendung mit (Anwendung) AAV-Produktion
Enthält 100 mL Gibco Viral-Plex Komplexierungspuffer
Produktlinie AAV-MAX
Produkttyp AAV-Produktionstransfektionspuffer
Menge 100 mL
Reagenztyp Transfektionspuffer
Versandbedingung Nasseis
Sterilität Steril