Learn More
Virale Produktionsmedium, Prototyp
Das virale Produktionsmedium, Prototyp, erfordert vor der Verwendung eine Supplementierung mit 4 mM GlutaMAX Supplement.
Marke: Invitrogen A49842DK
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.11000kg
Beschreibung
Das Gibco Virale Produktionsmedium, Prototyp, ist ein chemisch definiertes, Serum- und Protein-freies Medium, das speziell für das Wachstum und die Transfektion von viralen Produktionszellen 2.0 (Suspensions-angepasste HEK 293F-abgeleitete Zellen) für die Adeno-assoziierte Virusproduktion (AAV) im Rahmen des Gibco AAV-MAX Helper-Free AAV-Produktionssystems entwickelt wurde.
Spezifikation
Bei 2 – 8 °C lagern, vor Licht schützen. | |
Säugetiere | |
Säugetiere | |
GlutaMAX | |
AAV-Produktion | |
RUO |
HEK293 | |
Suspension | |
Flüssigkeit | |
2-L-Flasche | |
AAV-MAX |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren. Dieses Produkt ist ein Prototyp und die Leistungsmerkmale dieses Produkts wurden nicht ermittelt.