Learn More
Gibco™ Virale Produktionsmedium, Prototyp
Prototyp, ist ein chemisch definiertes, serumfreies, proteinfreies Medium, das speziell für Wachstum und Transfektion von viralen Produktionszellen 2.0 entwickelt wurde
Marke: Gibco™ A49842BA
Weitere Details : Netto-Gewicht : 11.60290kg
Beschreibung
- Gibco Viral Production Medium, Prototyp, ist ein chemisch definiertes, serumfreies, proteinfreies Medium, das speziell für das Wachstum und die Transfektion von Viral Production Cells 2.0 (suspendationsangepasste HEK 293F-abgeleitete Zellen) (Kat. Nr. A50532) für die adeno-assoziierte Virusproduktion (AAV) im Rahmen des Gibco AAV-MAX Helperfreien AAV-Produktionssystems.
- Virale Produktionsmittel, Prototyp, erfordert Supplementierung mit 4 mM GlutaMAX Supplement (Kat. Nr. 355050038) vor der Verwendung.
Spezifikation
Bei 2 – 8 °C lagern, vor Licht schützen. | |
Säugetiere | |
Flüssigkeit | |
Beutel | |
AAV-MAX | |
RUO |
HEK293 | |
Suspension | |
GlutaMAX | |
AAV-Produktion | |
10 L |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren. Dieses Produkt ist ein Prototyp und die Leistungsmerkmale dieses Produkts wurden nicht ermittelt.