Learn More
Macherey-Nagel™ KIT VISOCOLOR SULFATE
Ermöglicht die genaue Bestimmung selbst niedriger Grenzwerte. Die Macherey-Nagel™ Visocolor™ ECO Testkits sind eine Gruppe von kolorimetrischen und titrimetrischen Testkits, die genau dosierte Einzelreagenzien verwenden. Die Ergebnisse werden visuell mit hochwertigen Farbvergleichskarten ausgewertet.
Marke: Macherey-Nagel™ 931016
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Die kolorimetrischen und titrimetrischen Testkits von Visocolor™ ECO erzielen eine hohe Empfindlichkeit und Genauigkeit, indem sie einzelne Reagenzien verwenden, die präzise dosiert werden können, und indem sie die Trübung und Farbe von Wasserproben ausgleichen können. Die Ergebnisse werden visuell mit Farbvergleichskarten bewertet, die an die ursprünglichen Farben von Standardlösungen angepasst sind, oder photometrisch mit den PF-3 und PF-12 Plus Photometern für die quantitative Auswertung.
Einfach
- Chemische Analyse ohne weiteres Zubehör
- Keine umfassende Schulung erforderlich
- Farbcodierte Reagenzien mit klaren Dosierungsanweisungen
- Leicht verständliche Bedienungsanleitung
Sicher:
- Piktogramm-Testanweisungen
- Reaktionsbasis nach internationalen Standards
- Kompensation von Trübung und Farbe
Einzigartig
- Hochwertige Testkits
- Nachfüllpacks zu Unternehmenspreisen erhältlich
- Umweltfreundliche Entsorgung gebrauchter Reagenzien
- Lieferung in Karton mit Kunststoffeinlage
Spezifikation
DPD | |
PF-12 Plus, PF-3 | |
150 Bestimmungen | |
0,1 bis 2,0 mg/l Cl2 | |
ECO Aluminium Colorimetric Testkit |
Bestimmung für freies Chlor | |
Reagenzien, Farbkomparator, Messlöffel/Glas, Spritze, Anleitung in einem Karton mit Kunststoffeinsatz | |
Je 1 | |
Kolorimetrisch |
Sicherheit und Handhabung
- VISOCOLOR ECO free chlorine 2
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: N,N-diethyl-1,4-phenylene diammonium sulphate, sulphuric acid