Learn More
Macherey-Nagel™ VISOCOLOR Testbesteck Sulfit SU100 (ca. 100 Bestimmungen)
Marke: Macherey-Nagel™ 915008
Weitere Details : CAS : 7664-93-9 Netto-Gewicht : 0.26000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Spezifikation
Titrimetric determination with addition of iodine solution and reverse titration of unused iodine with sodium thiosulphate | |
2 bis 100 mg/l SO3 | |
HE-Sulfit-Titrationskit mit hoher Empfindlichkeit: |
Je 1 | |
100 Tests with an average sulphite content of 100mg/L SO3 |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sulphuric acid