Learn More
Visomitin, MedChemExpress
Beschreibung
Visomitin (SKQ1) is a mitochondrial-targeted antioxidant with the high mitochondrion membrane penetrating ability and potent antioxidant capability.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Visomitin |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 934826-68-3 |
| Farbe | Brownish Yellow |
| Menge | 25 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C36H42BrO2P |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | SKQ1 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 100 mg/mL (161.92 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 50 mg/mL (80.96 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 3.33 mg/mL (5.39 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| Mehr anzeigen |