Learn More
VistaLab™ Technologies Ovation™ Makro-Pipettenspitzen für Ovation 5 ml-Pipettierer
Zur Verwendung mit Ovation 5 ml Makro-Pipetten
Brand: VistaLab™ Technologies 9050
Additional Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Description
- 5 und 10 ml-Makrospitzen, verpackt in Karton, VistaClear Box, Großpackung und einzeln
- Karton: 35 oder 100 Spitzen einem Karton, VistaClear Box: 35 oder 50 Spitzen in einer durchsichtigen Kunststoffbox, Großpackung: 100 oder 250 Spitzen in einem Kunststoffbeutel, VistaTip: 50 einzeln verpackte Spitzen
- Verwenden Sie die originalen VistaLab Pipettenspitzen, um die außergewöhnliche Leistung und die Vorteile von Ovation Pipetten zu maximieren
- Alle VistaLab Pipetten sind mit VistaLab Spitzen kalibriert, um perfekte Passform und zuverlässige Leistung zu gewährleisten
Specifications
10 ml | |
nicht steril | |
Blau | |
Box | |
4,25 in. | |
Straight | |
35 Spitzen/Karton | |
Nein |
ohne Filter | |
Durchsichtig | |
Nicht autoklavierbar | |
8 in. | |
Gestell | |
Pappkarton | |
MLA™ MakroPipette, Ovation™ Makro-Pipette | |
Polypropylen |