Learn More
VistaLab™ Technologies Ovation™ Makro-Pipettenspitzen für Ovation 5 ml-Pipettierer
Zur Verwendung mit Ovation 5 ml Makro-Pipetten
Marke: VistaLab™ Technologies 4058-6332
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- 5 und 10 ml-Makrospitzen, verpackt in Karton, VistaClear Box, Großpackung und einzeln
- Karton: 35 oder 100 Spitzen einem Karton, VistaClear Box: 35 oder 50 Spitzen in einer durchsichtigen Kunststoffbox, Großpackung: 100 oder 250 Spitzen in einem Kunststoffbeutel, VistaTip: 50 einzeln verpackte Spitzen
- Verwenden Sie die originalen VistaLab Pipettenspitzen, um die außergewöhnliche Leistung und die Vorteile von Ovation Pipetten zu maximieren
- Alle VistaLab Pipetten sind mit VistaLab Spitzen kalibriert, um perfekte Passform und zuverlässige Leistung zu gewährleisten
Spezifikation
10 ml | |
steril | |
Blau | |
8 in. | |
E-Strahl | |
Makro, Straight | |
50/Packung | |
MLA™ MakroPipette, Ovation™ Makro-Pipette | |
Polypropylen, Polyethylen-Filter |
mit Filter | |
Durchsichtig | |
MLA™ | |
6 in. | |
Einzeln verpackt | |
VistaTip: Einzeln verpackt | |
Ja | |
Ja |