Learn More
VistaLab™ Technologies Ovation™ Makro-Pipettenspitzen für Ovation 5 ml-Pipettierer
Zur Verwendung mit Ovation 5 ml Makro-Pipetten
Marke: VistaLab™ Technologies 4058-5332
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.34200kg
Beschreibung
- Bieten einen einfachen Zugang zu Röhrchen, Flaschen und Zellkulturflaschen
- Sterile Standard- und sterile Filter-Spitzen sind in unterschiedlichen Verpackungskonfigurationen erhältlich, einschließlich wiederverwertbarer VistaClear™ Boxen
Spezifikation
5 ml | |
steril | |
Blau | |
6 in. | |
E-Strahl | |
Pipette | |
50/Packung | |
Ja |
mit Filter | |
Durchsichtig | |
MLA™ | |
6 in. | |
Einzeln verpackt | |
VistaTip: Einzeln verpackt | |
MLA™ MakroPipette, Ovation™ Makro-Pipette | |
Polypropylen, Polyethylen-Filter |