Learn More
VistaLab™ Technologies Ovation™ Makro-Pipettenspitzen für Ovation 5 ml-Pipettierer
Zur Verwendung mit Ovation 5 ml Makro-Pipetten
Marke:  VistaLab™ Technologies 4058-6133
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.86180kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16405114
  • 535.00 € / 350 Stück
Verfügbar ab: 16-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 5 und 10 ml-Makrospitzen, verpackt in Karton, VistaClear Box, Großpackung und einzeln
  • Karton: 35 oder 100 Spitzen einem Karton, VistaClear Box: 35 oder 50 Spitzen in einer durchsichtigen Kunststoffbox, Großpackung: 100 oder 250 Spitzen in einem Kunststoffbeutel, VistaTip: 50 einzeln verpackte Spitzen
  • Verwenden Sie die originalen VistaLab Pipettenspitzen, um die außergewöhnliche Leistung und die Vorteile von Ovation Pipetten zu maximieren
  • Alle VistaLab Pipetten sind mit VistaLab Spitzen kalibriert, um perfekte Passform und zuverlässige Leistung zu gewährleisten
Spezifikation
Spezifikation
10 ml
steril
Blau
8 in.
E-Strahl
VistaClear Schachtel: Kunststoff-Schachtel
Ja
Ja
mit Filter
Durchsichtig
MLA™
4,5 in.
Makro, Straight
35/Packung
MLA™ MakroPipette, Ovation™ Makro-Pipette
Polypropylen, Polyethylen-Filter