Learn More
Merck Visualizer Western Blot Detection Kit
Marke:  Merck 64-202
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 10377173
  • 645.00 € / 1 Set
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemilumineszenz
20 Blots
Western-Blot, Dot/Slot-Blot
Visualizer Western Blot Detection Kit
Ziege Anti-Kaninchen-IgG, HRP-Konjugat, Visualizer™ Detection Reagent B, Visualizer™ Detection Reagent A
20 Blots
Kaninchen