Learn More
Vitamin B12, MedChemExpress
Artikelnummer. 16462096
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16462096 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16462096 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0315
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Vitamin B12 is a vitamin. Vitamin B12 plays a key role in the normal functioning of the brain and nervous system, and for the formation of blood.
Vitamin B12 is a vitamin. Vitamin B12 plays a key role in the normal functioning of the brain and nervous system, and for the formation of blood.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vitamin B12
CAS 68-19-9
Farbe Reddish Brown
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C63H88CoN14O14P
Menge 500 mg
Synonym Cyanocobalamin
Löslichkeitsinformationen DMSO : 25 mg/mL (18.45 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6.25 mg/mL (4.61 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES N#[C-][Co+3]123([N]4=CN(C(OC(CO)C5OP6([O-])=O)C5O)C7=C4C=C(C)C(C)=C7)[N]8=C9C(CCC(N)=O)C(CC(N)=O)(C)C8(C)C(C(CC(N)=O)C%10(CCC(NCC(C)O6)=O)C)[N-]1C%10=C(C)C(C(CCC(N)=O)C%11(C)C)=[N]2C%11=CC%12=[N]3C(C(CC(N)=O)(C)C%12CCC(N)=O)=C9C
Molekulargewicht (g/mol) 1355.37
Formelmasse 1355.37
Reinheit (%) 99.68%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism