Learn More
Vitamin D2, MedChemExpress
Artikelnummer. 16478208
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16478208 10 g -
16450648 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16478208 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY76542
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Vitamin D2 (Ergocalciferol), drived from plant sources or dietary supplements, could be used as supplement of Vitamin D.
Vitamin D2 (Ergocalciferol), drived from plant sources or dietary supplements, could be used as supplement of Vitamin D.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vitamin D2
CAS 50-14-6
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C28H44O
Menge 10 g
Synonym Ergocalciferol Calciferol Ercalciol
Löslichkeitsinformationen DMSO : 31.25 mg/mL (78.78 mM; Need ultrasonic)
SMILES C=C1/C(C[C@@H](O)CC1)=C\C=C2[C@@]3([H])[C@@](CCC\2)(C)[C@]([C@H](C)/C=C/[C@H](C)C(C)C)([H])CC3
Molekulargewicht (g/mol) 396.65
Formelmasse 396.65
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism