Learn More
Vitamin D3, MedChemExpress
Artikelnummer. 16489067
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16489067 5 g
16411519 1 g
16406756 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16489067 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15398
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Vitamin D3 (Cholecalciferol; Colecalciferol) is a naturally occuring form of vitamin D. Vitamin D3 induces cell differentiation and prevents proliferation of cancer cells.
Vitamin D3 (Cholecalciferol
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vitamin D3
CAS 67-97-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C27H44O
Menge 5 g
Synonym Cholecalciferol Colecalciferol
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (259.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]12[C@](CC[C@]2([H])[C@H](C)CCCC(C)C)([H])/C(CCC1)=C/C=C3C(CC[C@H](O)C\3)=C
Molekulargewicht (g/mol) 384.64
Formelmasse 384.64
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death