missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vitamin D4, MedChemExpress

Artikelnummer. 16494097
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16494097 50 mg -
16441969 1 mg 1 Milligramm
16418208 10 mg -
16400648 5 mg -
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16494097

Marke: Medchem Express HY75958

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Vitamin D4 (22-Dihydroergocalciferol) is a Vitamin D derived from fungi. The precursor of Vitamin D4 is 22,23-dihydroergosterol.

Vitamin D4 (22-Dihydroergocalciferol) is a Vitamin D derived from fungi. The precursor of Vitamin D4 is 22,23-dihydroergosterol.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Vitamin D4
CAS 511-28-4
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C28H46O
Menge 50 mg
Synonym 22-Dihydroergocalciferol
Löslichkeitsinformationen DMSO : 25 mg/mL (62.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES C=C1/C(C[C@@H](O)CC1)=C\C=C2[C@@]3([H])[C@@](CCC\2)(C)[C@@H]([C@H](C)CC[C@H](C)C(C)C)CC3
Molekulargewicht (g/mol) 398.66
Formelmasse 398.66
Reinheit (%) 97.98%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.