Learn More
Vitamin D4, MedChemExpress
Artikelnummer. 16441969
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Artikelnummer. 16441969
Marke: Medchem Express HY75958
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Vitamin D4 (22-Dihydroergocalciferol) is a Vitamin D derived from fungi. The precursor of Vitamin D4 is 22,23-dihydroergosterol.
Vitamin D4 (22-Dihydroergocalciferol) is a Vitamin D derived from fungi. The precursor of Vitamin D4 is 22,23-dihydroergosterol.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vitamin D4
CAS 511-28-4
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C28H46O
Menge 1 mg
Synonym 22-Dihydroergocalciferol
Löslichkeitsinformationen DMSO : 25 mg/mL (62.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES C=C1/C(C[C@@H](O)CC1)=C\C=C2[C@@]3([H])[C@@](CCC\2)(C)[C@@H]([C@H](C)CC[C@H](C)C(C)C)CC3
Molekulargewicht (g/mol) 398.66
Formelmasse 398.66
Reinheit (%) 97.98%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.